Documentos Principais
915173
Sigma-Aldrich
LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LMNO)
powder, battery grade
Sinônimo(s):
Lithium Aluminum Titanium Phosphate -coated Lithium Manganese Nickel Oxide, NANOMYTE® SP-10C
About This Item
Fórmula linear:
LiMn1.5Ni0.5O4 + Li1.4Al0.4Ti1
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Minimum Capacity: 110 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥125 mAh/g
Formulário
powder
composição
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
Tamanho médio da partícula
5-8 μm (APS)
tamanho de partícula
5-8 μm
tamanho do grão
50-70 nm
aplicação(ões)
battery manufacturing
Categorias relacionadas
Aplicação
LATP coated Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Informações legais
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
915173-50G4061842411337