901685
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate and diethyl carbonate, LiPF6 in EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v) 1.0 M, battery grade
Sinônimo(s):
1.0 M LiPF6 EC/DMC/DEC, 1M LiPF6 [EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v)], POWERLYTE
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
forma
liquid
composição
LiPF6 in EC/DMC/DEC=1:1:1 (v/v/v), 1.0 M
concentração
(1.0 M LiPF6 in EC/DMC/DEC)
Impurezas
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
traços de cátion
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
- These electrolyte solutions have extremely low water content (<15ppm); Please handle under inert and mositure free enviornment (glove box).
- Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources.
- Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
- Do not use any glass equipment.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bone,Teeth, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?