201146
Lithium hexafluorophosphate
98%
Sinônimo(s):
Lithium phosphorus fluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
densidade
1.5 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- It can form suitable SEI membranes in electrodes, especially in the cathode
- It can implement passivation for anode current collectors to prevent their dissolution
- Wide windows of electrical stability
- Excellent solubility and high conductivity in various solvents
- Environment-friendly
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Bone,Teeth
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.