Key Documents
544094
Sigma-Aldrich
Bis(trifluorometano)sulfonimida
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bis(trifluorometilsulfonil)amina, Bistrifluorometanossulfonimidato de lítio
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO2NLiSO2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
287.09
Beilstein:
6625414
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99.95% trace metals basis
pf
234-238 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
chave InChI
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O sal de lítio de bis(trifluorometano)sulfonimida é um reagente sintético.
O LiTFSI exibe alta condutividade iônica e estabilidade eletroquímica. Usado como aditivo eletrolítico em dispositivos de armazenamento de energia.
Aplicação
O sal de lítio de bis(trifluorometano)sulfonimida pode ser usado nos seguintes estudos:
  • Como líquido iônico no preparo de eletrólitos de gel polimérico (GPE) utilizando técnica de moldagem de solução ("solution casting").
  • Para compor eletrólitos não inflamáveis exclusivos, com estabilidade térmica acima de 200 °C e um número de transferência notavelmente alto, para baterias de íons de lítio.
  • Como eletrólito para baterias de Li-O2 .
  • Para compor os eletrólitos de polímeros sólidos para baterias de lítio.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Mario Marinaro et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 4, 665-670 (2013-11-10)
Aprotic rechargeable Li-O2 batteries are currently receiving considerable interest because they can possibly offer significantly higher energy densities than conventional Li-ion batteries. The electrochemical behavior of Li-O2 batteries containing bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI)/tetraglyme electrolyte were investigated by galvanostatic cycling and
Nurul Nadiah Sa'adun et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 254215-254215 (2014-11-29)
Gel polymer electrolytes (GPEs) are developed using poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) [P(VP-co-VAc)] as the host polymer, lithium bis(trifluoromethane) sulfonimide [LiTFSI] as the lithium salt and ionic liquid, and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide [EMImTFSI] by using solution casting technique. The effect of ionic liquid
Dominica H C Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(9), 3327-3331 (2014-02-12)
The flammability of conventional alkyl carbonate electrolytes hinders the integration of large-scale lithium-ion batteries in transportation and grid storage applications. In this study, we have prepared a unique nonflammable electrolyte composed of low molecular weight perfluoropolyethers and bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt.
Enrique D Gomez et al.
Nano letters, 9(3), 1212-1216 (2009-02-06)
Energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM) was used to determine the distribution of lithium ions in solid polymer electrolytes for lithium batteries. The electrolytes of interest are mixtures of bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt and symmetric poly(styrene-block-ethylene oxide) copolymers (SEO). In contrast to
Hangchao Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(37), e2001259-e2001259 (2020-08-01)
Lithium-metal batteries (LMBs) with high energy densities are highly desirable for energy storage, but generally suffer from dendrite growth and side reactions in liquid electrolytes; thus the need for solid electrolytes with high mechanical strength, ionic conductivity, and compatible interface
Artigos
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.