15220
Bis(trifluoromethane)sulfonimide
purum, ≥95.0% (19F-NMR)
Sinônimo(s):
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine, Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (19F-NMR)
Formulário
solid
pf
52-56 °C
61-65 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
chave InChI
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As catalyst during the polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane in the presence of hexamethyldisiloxane.
- As efficient catalyst in the synthesis of various non-reducing disaccharides, via ketopyranosylation of 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-C-methyl-D-hexopyranoses.
- Starting material for preparing the N-fluoro derivative, a reactive fluorinating agent.
- As a component of solid polymer electrolytes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)