78175
N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N-Phenyl-trifluoromethanesulfonimide, NSC 240874, Phenyl triflimide
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
chave InChI
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?