347817
Trifluoromethanesulfonic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Triflic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.327 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
- 40 °C
solubilidade
1,600 g/L at 20 °C
densidade
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
chave InChI
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Substituted tetrahydrofurans and tetrahydropyrans by cyclization of corresponding unsaturated alcohols under acidic conditions.
- Nitriles from corresponding aldehydes by Schmidt reaction.
- Disubstituted five-membered ring lactones by allylboration reaction between 2-alkoxycarbonyl allylboronates and aldehydes.
It can also be used as a catalyst in the Fischer glycosylation and Friedel-Crafts acylation reactions.
Informações legais
acessório
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
347817-100G | 4061833313824 |
347817-1G | |
347817-25G | 4061826761816 |
347817-500G | 4061826761830 |
347817-5X1G | 4061838102973 |
347817-5G | 4061826761854 |