Documentos Principais
299111
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
13CD313CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
87.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 250.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com