176079
Sodium acetate-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Acetic-d3 acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
crystals
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-NIIDSAIPSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com