Documentos Principais
614106
Sigma-Aldrich
Cholic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D5H35O5
Número CAS:
Peso molecular:
413.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
200-201 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@@]1(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-VRLVFLRJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Daniela Gabbia et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-18)
Since nutrition might have a significant impact on liver function, we analyzed the early effect of Western-type diet on hepatic tissue and lipid and drug metabolism in Wistar-Kyoto rats (n = 8); eight rats fed with a standard diet were