Documentos Principais
605883
Sigma-Aldrich
Cholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC23H40O5
Número CAS:
Peso molecular:
409.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
200-201 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[13C](O)=O)([H])C1
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i21+1
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-HFINQHRVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)