Documentos Principais
606030
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-13C4
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
DL-3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH(OH)13CH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
130.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
161-167 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)