Documentos Principais
696323
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1-13C
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
127.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
161-167 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
chave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)