Key Documents
674117
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C2H7O3Na
Peso molecular:
128.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
149-155 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
chave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)