676128
L-Cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
122.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
220 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CS)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-NSQKCYGPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?