Documentos Principais
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Peso molecular:
125.17
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)