Key Documents
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
About This Item
Fórmula linear:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
138.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
101-103 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.