Documentos Principais
904155
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4 solution
1 mg/mL in water, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D4H3O3Na
Peso molecular:
130.11
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solution
concentração
1 mg/mL in water
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C(O)([2H])CC(O[Na])=O)([2H])[2H]
Categorias relacionadas
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)