Documentos Principais
486884
Sigma-Aldrich
Methan-d2-ol
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CD2HOH
Número CAS:
Peso molecular:
34.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
p.e.
65.4 °C (lit.)
densidade
0.840 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)