Documentos Principais
708062
Sigma-Aldrich
Eicosanoic acid-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Arachic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidinic acid-20,20,20-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH2)18COOH
Peso molecular:
315.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
74-76 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
chave InChI
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)