Key Documents
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methylene-d2 iodide
About This Item
Fórmula linear:
CD2I2
Número CAS:
Peso molecular:
269.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
contém
copper as stabilizer
pb
68 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
chave InChI
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
Aplicação
Used to prepare deuterated fulvene for retro-Diels-Alder studies.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)