245054
Methyltriphenylphosphonium iodide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3P(C6H5)3I
Número CAS:
Peso molecular:
404.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
183-185 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for synthesis of:
- Triphenylamine-based dyes and polyolefinic aromatic molecules with pyrene for use in dye-sensitized solar cells
- Diastereoisomeric carba analogs of glycal-derived vinyl epoxides for the production of carbasugars
- Alkaloid natural products via organocascade catalysis
- Triplet carbenes via oxidation of allene compounds
- Stilbenes via dehydrohalogenation-Heck olefination and Wittig-Heck reactions
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction