130079
Methyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinônimo(s):
TPMP, Triphenylmethylphosphonium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
230-234 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
390119-10G | 4061831971682 |
390119-1G | 4061825753553 |
130079-100G | 4061838726766 |
130079-10KG | |
130079-25G | 4061838726773 |
130079-500G | 4061838726780 |