270946
Triphenylphosphine dibromide
96%
Sinônimo(s):
Bromotriphenylphosphonium bromide, Dibromotriphenylphosphorane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
235 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
BrP(Br)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Br2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?