251259
Thionyl bromide
97%
Sinônimo(s):
Dibromo sulfoxide, Sulfur bromide oxide (SOBr2)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 31 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.675 (lit.)
p.e.
48 °C/20 mmHg (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
densidade
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
chave InChI
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
SoBr2 can be used in the synthesis of:
- ortho
- -Bromoanilides by bromination of ortho C-H bonds of the aryhydroxylamines.
- β-Amino bromides from β-aminoalcohols in the presence of DMF as a solvent.
- 4,8-Dibromobenzo[1,2-c;4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole from 1,2,4,5-tetraaminobenzene tetrahydrobromide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?