157783
Phosphorus tribromide
97%
Sinônimo(s):
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.27 psi ( 54 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.697 (lit.)
p.e.
175 °C (lit.)
pf
−41.5 °C (lit.)
densidade
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
chave InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.
- To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?