C11081
Tetrabromomethane
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Carbon tetrabromide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
40 mmHg ( 96 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
190 °C (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5
chave InChI
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a transfer agent for the copolymerization of methylmethacrylate and p-divinylbenzene to form soluble crosslinked polymers.
- As a catalyst for the aerobic photooxidative synthesis of aromatic esters from benzyl alcohols under metal-free conditions.
- Bromination of adamantane and its derivatives in the presence of iron compounds as catalyst.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?