378755
Dichlorotriphenylphosphorane
95%
Sinônimo(s):
Triphenylphosphine dichloride
Ensaio
95%
forma
solid
pf
85 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- tertiary benzanilide derivatives
- N-phosphodipeptides
- dialkyl phosphorochloridites based on the reaction of trialkyl phosphites
- naphthalene ring-based calix[3]amide, via reaction with 6-amino-2-naphthoic acid
- C2v-symmetrical cyclic tetramers of aromatic amides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?