Documentos Principais
150193
Sigma-Aldrich
Triphenylvinylphosphonium bromide
97%
Sinônimo(s):
Ethenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 84065, Schweizer’s Reagent, Vinyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
369.23
Beilstein:
4168860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
176-178 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant involved in:
  • Asymmetric conjugate addition and intramolecular cyclization
  • Condensation with benzoxazinediones
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Schweizer reaction
  • Cycloaddition with nitro ketone Baylis-Hillman adducts
Reagent for the synthesis of heterocycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150193-25G4061833389133
150193-100G
150193-5G