N26806
trans-β-Nitrostyrene
99%
Sinônimo(s):
trans-beta-Nitrostyrene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
250-260 °C (lit.)
pf
55-58 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
chave InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?