09506
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Sinônimo(s):
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
Ensaio
≥98.5% (sum of isomers, GC)
pf
99-102 °C
grupo funcional
amine
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
chave InChI
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)