D206806
1,1-Diphenylethylene
97%
Sinônimo(s):
α,α-Diphenylethylene, 1,1-Diphenylethene, 1,1′-Ethenylidenebis[benzene], 1-Phenylethenylbenzene, Rhodium acetate
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.608 (lit.)
p.e.
270-271 °C (lit.)
pf
6 °C (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
chave InChI
ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D206806-5G | 4061833561522 |
D206806-10G | 4061837867910 |
D206806-1KG | |
D206806-25G | 4061837867927 |