M80806
4-Methylstyrene
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
4-Vinyltoluene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
959 °F
contém
3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Lim. expl.
5.3 %
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
170-175 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
45 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M80806-100G | |
M80806-10G | |
M80806-500ML | 4061834062721 |
M80806-100ML | 4061837835766 |
M80806-10ML | 4061837835773 |
M80806-500G |