Documentos Principais
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
211-298-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 76 °C
densidade
1.002 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup