154466
3,4-Dimethoxystyrene
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
1% hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
chave InChI
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Characteristic Scent from the Tahitian Liverwort, Cyathodium foetidissimum.: The study discusses the unique scent compounds identified in the Tahitian liverwort, with a mention of 3,4-Dimethoxystyrene as a component. The research highlights the significance of such compounds in the field of biochemistry and their potential applications in various biochemical processes (Sakurai et al., 2018).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?