380547
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
Ensaio
96%
forma
liquid
contém
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
viscosidade
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
pb
260 °C (lit.)
pf
7-8 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
chave InChI
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Especificidade
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator