379166
Potassium dicyanoargentate
Sinônimo(s):
Potassium silver(I) cyanide
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
cadeia de caracteres SMILES
[K+].N#C[Ag-]C#N
InChI
1S/2CN.Ag.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
chave InChI
RQDBZJVQSLGBMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?