244023
Potassium hexacyanoferrate(III)
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.05%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be employed as an oxidizing agent during the fabrication of glucose conductometric biosensor.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Composites