P3289
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
ACS reagent, 98.5-102.0%
Sinônimo(s):
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-102.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
pf
70 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test (limit about 0.01%)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
chave InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of Carrez I solution.
- Milk sample preparation for gold nanoparticles (AuNPs) based colorimetric detection of melamine.
- Preparation of ferrocyanide/ferricyanide reaction, a redox pair solution for electrochemical testing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The most frequently used synthetic sweeteners are: saccharin, cyclamate, aspartame, and sucralose (E955), and this application illustrate the analysis of sucralose from soy sauce following the current Chinese national standard method.