234125
Iron(III) ferrocyanide
Sinônimo(s):
Ferric ferrocyanide, Ferrihexacyanoferrate, Ferrocin, Prussian blue
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
≥30% (ICP)
λmax
694 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/18CN.7Fe/c18*1-2;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*-4;4*+3
chave InChI
DNMNDNSFJMUUFM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A catalyst to synthesize cyclic carbonates by reaction between carbon dioxide and epoxides.
- A precursor to prepare Fe-Fe3C nanoparticle encapsulated N-doped graphene layers via pyrolysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?