702587
Potassium ferricyanide(III)
powder or chunks, <10 μm, 99%
Sinônimo(s):
Potassium hexacyanoferrate(III), Red prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder or chunks
tamanho de partícula
<10 μm
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
solubilidade
water: soluble 329 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare the X-gal staining solution for staining cryosectioned tissues of injured neonatal mouse heart.
- Reducing power assay of freeze-dried ethanolic extract of Issopus officinalis.
- In combination with glutaraldehyde and osmium tetroxide for post-fixation of biological samples prior to epoxy embedding.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?