455946
Potassium hexacyanoferrate(III)
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis