Key Documents
1.04984
Supelco
Hexacianoferrato de potássio (II) tri-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hexacianoferrato de potássio (II) tri-hidratado, Ferrocianeto de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
422.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-722-2
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (cerimetric)
forma
solid
potência
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
pf
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade volumétrica
950‑1050 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
chave InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: PX1460; PX1460-1; PX1460-20
Nota de análise
Teor (cerimétrico): 99,0%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,01%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
Pb (chumbo): ≤ 0,002%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. da  Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2