Documentos Principais
1.04982
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Fórmula linear:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
422.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-722-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (cerimetric)
Formulário
solid
potência
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
pf
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade volumétrica
950‑1050 kg/m3
traços de cátion
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
chave InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0025 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2