Documentos Principais
1.08883
Supelco
Sulfato de zinco
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Zinco
About This Item
Fórmula linear:
ZnSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
287.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-793-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-103.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
1260 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
100 °C
solubilidade
965 g/L
densidade
1.97 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
traços de cátion
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.0003%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Validação de um método simples de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em tandem para a determinação simultânea de tacrolimo, sirolimo, everolimo e ciclosporina A em matriz seca em discos de papel.: Este estudo valida um método de cromatografia líquida-espectrometria de massa aprimorado pelo sulfato de zinco hepta-hidratado para analisar medicamentos imunossupressores. Esse desenvolvimento representa um avanço significativo no diagnóstico clínico, proporcionando monitoramento mais rápido e confiável das drogas (Bressán et al., 2021).
  • Simplificação de aduto na análise de toxinas cianobactérias por espectrometria de massa com dessorção/ionização a laser assistida por matriz.: Pesquisa utilizando sulfato de zinco hepta-hidratado em espectrometria de massa com dessorção/ionização a laser assistida por matriz (MALDI) para simplificar a análise de toxinas cianobactérias. Este estudo melhora a compreensão das toxinas ambientais, mostrando o papel do sulfato de zinco hepta-hidratado na melhoria da eficiência e precisão analítica (Howard et al., 2007).
Ligação
Substitui: ZX0105; ZX0105-1; ZX0105-20
Nota de análise
Teor (complexométrico): 99,5%-103,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,4-5,6
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,002%
As (arsênico): ≤ 0,00005%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cd (cádmio): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,001%
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Mn (manganês): ≤ 0,0003%
Na (sódio): ≤ 0,001%
NH₄ (amônio): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. da  Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3