Documentos Principais
1.08816
Supelco
Cloreto de zinco
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco, Dicloreto de zinco
About This Item
Fórmula linear:
ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
136.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-592-0
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
1.33 hPa ( 428 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
Formulário
powder
potência
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤1.2% Oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (10% in water)
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
732 °C/1013 hPa
pf
287-304 °C
293 °C (lit.)
densidade
2.93 g/cm3 at 22 °C
densidade volumétrica
1400‑1800 kg/m3
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al:, passes test
Ca: ≤0.001%
Ca:, passes test
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Fe:, passes test
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
Mg:, passes test
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
heavy metals:, passes test
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Influências da temperatura de reação e catalisadores na distribuição de produtos de pirólise da biomassa lignocelulósica (madeira de Aspen e casca de arroz).: Este trabalho avalia o impacto da temperatura de reação e do cloreto de zinco como catalisador na distribuição de produtos de pirólise a partir de fontes de biomassa. Os achados são cruciais para otimizar os processos de produção de biocombustível, demonstrando como o cloreto de zinco pode alterar o rendimento e as caraterísticas do produto (Sun et al., 2023).
  • Estudo mecanístico da formação nanocristal de ZnSe a partir de haletos de zinco.: O estudo explora os mecanismos de formação de nanocristal de seleneto de zinco (ZnSe), particularmente de precursores de cloreto de zinco. Esta pesquisa é vital para aplicações em optoeletrônica e fotovoltaicos, onde o controle preciso sobre as propriedades de nanocristais é crítico (Mingabudinova et al., 2023).
Ligação
Substitui: ZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
Nota de análise
Teor (complexométrico, ZnCl₂): 98,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (10%; água): 4,6-5,5
Nitrato (NO₃): ≤ 0,003%
Óxido-cloreto (como ZnO): ≤ 1,20%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,002%
Alumínio, cálcio, magnésio, metais pesados, ferro: passa no teste
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cd (cádmio): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,02%
Mg (magnésio): ≤ 0,01%
Na (sódio): ≤ 0,005%
NH₄ (amônio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Mioinositol EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
SAFC
1.04731
Mioinositol
Sulfato de zinco for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08883
Sulfato de zinco