14422
Cloreto de zinco
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-100.5%
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
grau
puriss.
Ensaio
98-100.5%
Formulário
crystalline powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
heavy metals, complies
oxide chloride (as ZnO), complies
residual solvents, complies
≤0.005% foreign heavy metals (as Pb)
≤0.005% total nitrogen (N)
≤0.03% ammonium (NH4)
≤1% alkalis/earth alkalis
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
pf
293 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Al:, in accordance
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Fe:, in accordance
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mg:, in accordance
Na: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Zinc chloride is a colorless white compound composed of zinc and chlorine, which can be used as a flux for soldering.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?