Z0152
Cloreto de zinco
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
linha de produto
BioReagent
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pf
293 °C (lit.)
solubilidade
H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
atividade externa
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?