V3640
Valpromide
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
2-Propylvaleramide, 2-propyl-pentanamide, Depamid, Depamide, Di-n-propylacetamide, Dipropylacetamide
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
chave InChI
OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3