855448
D-Leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Leucine, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
powder (crystals)
atividade óptica
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.